Merck
Strona głównaProduktyBiologia białekPrzygotowanie próbki białkaOdczynniki do frakcjonowania subkomórkowego, wzbogacania i usuwania komórek
Odczynniki do frakcjonowania subkomórkowego, wzbogacania i usuwania komórek
Techniki frakcjonowania subkomórkowego
Frakcjonowanie subkomórkowe i wzbogacanie białek umożliwiają identyfikację i badanie białek w badaniach proteomicznych. Szeroki wybór zestawów do przetwarzania próbek z komórek, tkanek, bakterii, roślin i innych typów próbek jest dostępny do frakcjonowania subkomórkowego, ekstrakcji białek, zubożania i wzbogacania.
Zestawy do izolacji organelli
Biogeneza i utrzymanie organelli wewnątrzkomórkowych ma fundamentalne znaczenie w biologii komórki. Ustanowienie i utrzymanie porządku wymaga mechanizmów syntezy i lokalizacji białek do określonych organelli oraz monitorowania i regulacji poszczególnych organelli. Ukierunkowane profilowanie proteomiczne może być powiązane z funkcją szlaków białkowych poprzez wzbogacanie organelli i analizę ich zawartości. Te zestawy i odczynniki umożliwiają badaczom wzbogacanie funkcjonalnych mitochondriów, chloroplastów i innych z zestawami towarzyszącymi w celu określenia integralności organelli.
  • Specjalnie opracowane odczynniki do ekstrakcji i sprawdzone procedury odpowiednie do izolacji na małą lub dużą skalę
  • Wyizoluj nienaruszone, funkcjonalnie aktywne organelle do ekstrakcji białek, testów in vitro i innych badań
ProteoExtract®
Zestawy ProteoExtract® obejmują różne etapy przygotowania próbek do badań proteomicznych, od ekstrakcji białek i usuwania obfitych białek do zatężania mieszanin białek, usuwania substancji przeszkadzających, trawienia białek, selektywnego wychwytywania fosforylowanych peptydów i selektywnego wzbogacania dla określonych klas białek. Wszystkie zestawy są wzajemnie kompatybilne.
  • Wydajna i powtarzalna ekstrakcja białek
  • Koktajle inhibitorów proteaz poprawiają wyniki dalszych analiz
  • Lepsza rozdzielczość plamki ułatwiona dzięki trawieniu kwasów nukleinowych nukleazą bez proteazy Benzonase®
  • Zaprojektowany z myślą o kompatybilności z wieloma aplikacjami, w tym testami aktywności, Western blot, 1D i 2D PAGE oraz spektrometrią mas<
  • Zoptymalizowane protokoły dla różnych próbek biologicznych
ProteoPrep® Zestawy do ekstrakcji i usuwania
Zestawy ProteoPrep® i poszczególne odczynniki ekstrakcyjne pozwalają na selektywne lub całkowite ekstrakcje białek z próbek komórkowych. Ekstrakcje białek uzyskane za pomocą każdego składnika można zoptymalizować pod kątem indywidualnych potrzeb. Odczynniki redukujące i alkilujące wytwarzają próbki białek, które wykazują lepsze ogniskowanie i zmniejszone smużenie w żelach 2D. Każdy odczynnik zestawu jest również dostępny jako indywidualny produkt dla badaczy, którzy zoptymalizowali protokół ekstrakcji przy użyciu jednego odczynnika do ekstrakcji chaotropowej.
  • Innowacyjne preparaty detergentowe
  • Premieszane roztwory do solubilizacji