Spektrometria masowa białek
Rozwijająca się dziedzina proteomiki wymaga unikalnych odczynników i produktów do przygotowania próbek, takich jak enzymy, wzorce referencyjne, fazy ruchome, matryce i urządzenia do czyszczenia próbek. Metody o wysokiej wydajności, automatyzacja i ulepszenia w LC/MS/MS pozwoliły na rozszerzenie przepływów pracy spektrometrii masowej poza badania akademickie i do zastosowań diagnostyki klinicznej. Aby zaspokoić te potrzeby w zakresie spektrometrii mas, oferujemy kompleksową gamę odczynników, które pokryją cały przepływ pracy.
Czytaj więcej o
Odczynniki enzymatyczne
Niezawodne i wydajne trawienie białek z selektywną i czystą klasą sekwencjonowania proteazy jest kluczowym krokiem podczas przygotowywania próbek proteomicznych. Oferujemy szeroką gamę zarówno naturalnych, jak i rekombinowanych proteaz, w tym endoproteinaz takich jak trypsyna (T1426), Chymotrypsyna (C6423), Lys-C (324715), Glu-C (324715).), Glu-C (324713), Asp-N (324708), a także różne aminopeptydazy (A8200) i karboksypeptydaz (C9584).Dodatkowo, SOLu-Trypsin jest gotowym do użycia roztworem rekombinowanej trypsyny (EMS0004). Ten enzym Advanced Proteomics Grade jest stabilny w roztworze do spektrometrii mas, zaprojektowany tak, aby był stabilny w roztworze w lodówce, a SOLu-Trypsin może być użyty natychmiast bez przygotowania.
Silu™tions Stable Isotobe-Labeled Ms Internal Standards
Dostarczamy szeroką gamę standardów proteomicznych zaprojektowanych specjalnie do zastosowań spektrometrii mas. Wysoce scharakteryzowane mieszaniny białek i peptydów są dostępne do zastosowań od wydajności instrumentów MS do specyficznej analizy posttranslacyjnej. Wszystkie produkty są wytwarzane z zachowaniem najwyższego poziomu jakości i są zaprojektowane specjalnie do zastosowań proteomicznych.Nasze uniwersalne standardy proteomiczne (UPS) z dobrze zdefiniowanymi, dobrze scharakteryzowanymi standardami składają się z 48 białek 6-83 KD lub 6 mieszanin 8 białek (UPS2). Dodatkowo, MS Qual/Quant QC Mix (MSQC1) zawiera 6 strawionych trypsyną ludzkich białek i 14 peptydów SIL, podczas gdy MS Retention Time Calibration Mix (MSRT1 i MSRT2) to gotowe do wstrzyknięcia mieszaniny zawierające odpowiednio 14 peptydów znakowanych stabilnym izotopem lub 9 natywnych białek.
SILu™Prot MASS SPEC PRODUCTS&
Produkty SILu™Prot to nowatorska kolekcja stabilnych białek znakowanych izotopami (SIL lub "ciężkich znakowanych") o pełnej długości, zaprojektowanych do stosowania jako wewnętrzne standardy spektrometrii masowej w proteomice ilościowej. Oferujemy również wszystkie produkty SILu™Prot w nieznakowanej formie białek SILu™Lite . Ponadto nasze standardy przeciwciał SILu™MAb i SILu™Lite to rekombinowane standardy przeciwciał monoklonalnych IgG1, które są przydatne do oceny właściwości farmakokinetycznych bioterapeutyków, takich jak terapeutyczne przeciwciała monoklonalne i terapeutyki fuzyjne Fc.SILu™MAb jest przeciwciałem znakowanym stabilnym izotopem natomiast SILuLite jest odpowiadającą mu nieznakowaną formą przeciwciała.
SCIEX i Chemistry™ Solutions
W ramach współpracy z firmą SCIEX, zapewniamy teraz ich globalną dystrybucję chemikaliów do znakowania opartych na spektrometrii mas, SCIEX iChemistryTM Solutions, do użytku w badaniach podstawowych i na rynkach stosowanych. Obie firmy wspólnie dostarczają kompleksowe rozwiązania w zakresie odczynników do proteomiki ilościowej, aby umożliwić badaczom zagłębianie się w złożone systemy biologiczne, analizowanie potencjalnych biomarkerów i dostarczanie wyników. Masz teraz dostęp do największego wyboru wysokiej jakości narzędzi do przepływów pracy umożliwiających analizę biomarkerów. W szczególności w biologii białek nasza oferta obejmuje linie produktów SCIEX ICAT®, iTRAQ®, mTRAQ® i CYP450 do proteomiki ilościowej. Dzięki naszemu ukierunkowanemu wyborowi zestawów, odczynników do znakowania, kalibratorów i wzorców MS, jesteśmy zobowiązani do zaspokojenia Twoich potrzeb w zakresie odczynników do spektrometrii masowej.