Key Documents
C6423
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Proteomics Grade
Poziom jakości
Postać
salt-free, lyophilized powder
masa cząsteczkowa
25 kDa
przydatność
suitable for protein sequencing
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
cow ... CTRB1(618826)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Protein Identification by mass spectrometry (MS)
- The isolation and characterization of myosin heavy chains
- Toxin preparation
- The incubation of infected and uninfected cells for analysis of cellular proteins by SDS-PAGE
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Inne uwagi
inhibitor
substrat
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Enzym analityczny Chymotrypsyna: Chymotrypsyna jest wytwarzana w komórkach gruczołowych trzustki jako nieaktywny prekursor, chymotrypsynogen.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.