1134007
USP
Chymotrypsin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Chymotrypsin for Ophthalmic Solution
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1