Merck
Enzymy do analizy leków
Enzymy β-glukuronidazy i sulfatazy do analizy leków
Większość leków, hormonów i ksenobiotyków jest metabolizowana przez organizmy ludzi i zwierząt do cząsteczek hydrofilowych, a następnie szybko wydalana z płynami ustrojowymi, głównie z moczem. Te sprzężone leki i cząsteczki są głównie sprzężone z glukuronidami lub siarczanami (glukuronogonjugaty i sulfokoniugaty). U ludzi glukuronidacja jest głównym szlakiem metabolicznym fazy II. Koniugaty są trudne do wykrycia i oznaczenia ilościowego za pomocą instrumentów chromatograficznych, chromatografii gazowej (GCMS) i chromatografii cieczowej (LCMS). Hydroliza za pomocą beta-glukuronidazy i/lub sulfatazy rozszczepia sprzężone wiązania i przywraca leki, hormony i ksenobiotyki do ich początkowej wolnej postaci. Uwolnione anality są łatwo "widoczne" i mierzalne za pomocą instrumentów laboratoryjnych do badań przesiewowych lub ilościowych.
Enzymy beta-glukuronidazy są dostępne dla branży life-science i diagnostycznej od ponad pięciu dekad, głównie ekstrahowane z wnętrzności różnych zwierząt (Helix pomatia lub Haliotis rufescens) lub źródeł bakteryjnych (E. coli). Od 2015 roku nastąpiło przejście na rekombinowane beta-glukuronidazy w toksykologii analitycznej i rutynowych testach na obecność narkotyków w moczu. Ze względu na lepszą jakość analityczną, łatwość przygotowania próbki, skrócony czas inkubacji i możliwości automatyzacji, nasze rekombinowane enzymy beta-glukuronidazy (SRE0093, SRE0095) są coraz częściej wykorzystywane w wielu dziedzinach zastosowań jako enzymy analityczne.
Obszary zastosowań beta-glukuronidazy i sulfatazy jako enzymów analitycznych
Testy na obecność narkotyków w moczu (UDT) są głównym rutynowym zastosowaniem beta-glukuronidazy i sulfatazy. Enzymy stosowane w UDT mają zastosowanie do różnych rodzajów testów:
  • Forensic drug testing (criminal justice)
  • Human antidoping testing (competitive sports)
  • Animal antidoping (competitive racing)
  • Testy na obecność narkotyków w miejscu pracy (nowi pracownicy)
  • Testy narażenia na ksenobiotyki (narażenie środowiskowe)
  • Monitorowanie leków na receptę i terapeutycznych (zgodność i testy towarzyszące)
HYDROLIZA Z ENZYMAMI
Enzymy glukuronidazy optymalne zakresy pH z popularnych źródeł
Rysunek 1. Optymalne zakresy pH dla różnych enzymów glukuronidazy z popularnych źródeł.
Wydajna i kompletna hydroliza metabolitów glukuronidowych i siarczanowych ma kluczowe znaczenie dla testowania leków w moczu, szczególnie gdy konieczne jest oznaczenie ilościowe. Długa historia badań akademickich odkryła wiele form beta-glukuronidazy i sulfatazy w przyrodzie, z których każda ma specyficzne właściwości. Jednym z najważniejszych parametrów związanych z aktywnością enzymów jest pH. Aby pomóc w wyborze enzymu, zapoznaj się z naszą tabelą Optymalny zakres pH z listą optymalnych wartości pH dla różnych enzymów glukuronidazy z popularnych źródeł.
Nasze zakłady produkują natywne i rekombinowane beta-glukuronidazy od 1960 roku. Wszystkie nasze beta-glukuronidazy i arylosulfatazy są produkowane zgodnie z systemem jakości ISO9001. Nadal dokładamy wszelkich starań, aby hydroliza była szybsza, łatwiejsza do wdrożenia i gotowa do użycia.