Merck
Sprzęt do elektroforezy i transferu białek w żelu
Co to jest elektroforeza żelowa białek? Elektroforeza żelowa białek to metoda, która często wykorzystuje różne systemy i sprzęt do transferu w celu oddzielenia zróżnicowanej mieszaniny białek według ich masy cząsteczkowej. Późniejsze analizy białek obejmują oczyszczanie białek, proteomikę i aplikacje Western Blotting. Dostępne są różne komórki do elektroforezy i systemy transferu do elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (PAGE), SDS-PAGE, 2D-PAGE i systemy transferu białek na mokro.
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w zakresie szybkiego odlewania żeli, elektroforezy i sprzętu do transferu:
mPAGE® Lux Casting System for SDS-PAGE
Dodaj mPAGE® Lux Casting System do swojego laboratorium i uzyskaj gotowe do użycia żele w mniej niż 3 minuty. Odetchnij i przyzwyczaj się do szybkiego procesu odlewania żeli z mniejszą ilością odpadów i bez obawy o niepowodzenie. System mPAGE® Lux Casting System zastępuje proces odlewania żeli SDS-PAGE szybszymi, prostszymi i bezpieczniejszymi metodami z bardziej powtarzalnymi wynikami.
  • Utwardzaj mini żel w 90 sekund za pomocą mPAGE® Lux Casting System w porównaniu do konwencjonalnych metod, które zajmują ponad 90 minut.
  • Chemia żelu Bis-Tris pozwala na krótsze czasy pracy w porównaniu do konwencjonalnych metod.
  • mPAGE® Caster zapobiega wyciekom.
  • Najwyższa jakość pasm w porównaniu do żeli Tris-Glycine.
  • Wszystkie bufory i barwniki mogą być współdzielone, ponieważ ta sama chemia jest używana z zestawami do odlewania mPAGE® TurboMix i prefabrykowanymi żelami mPAGE® 
  • Mniej toksycznych chemikaliów. Nie jest wymagany APS ani TEMED.
Urządzenie Auto2D® 2D-PAGE i 2D-DIGE
Rysunek 1.Urządzenie Auto2D® 2D-PAGE i 2D-DIGE.
Auto2D® Eelektroforeza Durządzenie
Dwuwuwymiarowa elektroforeza żelowa jest ogólnie uważana za trudną do wykonania i czasochłonną, wymagającą zaawansowanego szkolenia użytkownika, a jednocześnie oferującą niską odtwarzalność i dużą zmienność międzyoperacyjną.
Urządzenie do elektroforezy 2-D Auto2D® zapewnia w pełni zautomatyzowane, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie zapewniające wysoce powtarzalne, szybkie wyniki i analizy.
  • W pełni zautomatyzowane, aby wyeliminować żmudne etapy obsługi
  • Szybkie wyniki w ciągu 1-2 godzin
  • Wysoka powtarzalność 
  • Łatwy w użyciu, nie wymaga zaawansowanego szkolenia
  • Niższa zmienność międzyoperacyjna
  • Szybkie wdrożenie przepływu pracy w celu skrócenia przestojów laboratorium
m PAGE® GEL CASTER AND MINI GEL SYSTEM
Odkryj nasze nowe kompletne rozwiązanie mPAGE® do odlewania mini żeli. System mPAGE® Gel Caster i Mini Gel System oferują szczelne rozwiązanie do ręcznego odlewania do 2 mini żeli białkowych, separacji białek o wysokiej rozdzielczości na wstępnie odlanych lub ręcznie odlanych żelach oraz transferu elektroforetycznego na membrany do blottingu. Aby uzyskać wyjątkową rozdzielczość i skrócić czas pracy, użyj naszych rozwiązań TurboMix® Bis-Tris Acrylamide Gel Casting i mPAGE® Bis-Tris Precast Gel wraz z kompatybilnymi systemami buforowymi mPAGE®.
mPAGE® GEL CASTER CECHY I KORZYŚCI
  • Uproszczenie ręcznego odlewania żeli i wyeliminowanie wycieków podczas procesu odlewania
  • Maksymalna elastyczność dzięki żelownicy dostępnej jako samodzielne urządzenie lub w zestawie z płytkami i grzebieniami.Odlewanie ręczne do 2 mini żeli (8 x 10 cm) jednocześnie
  • Maksymalna elastyczność dzięki żelowi dostępnemu jako samodzielne urządzenie lub w zestawie z płytkami i grzebieniami
  • Mini krótkie płytki i płytki dystansowe: 0,75 mm, 1,0 mm lub 1,5 mm grubości
  • Grzebienie: 10 dołków i 15 dołków
mPAGE® MINI GEL SYSTEM CECHY I KORZYŚCI
  • Zapobiega nieprawidłowemu montażowi i wyciekom< /li>
  • Kompatybilny z mPAGE® Gel Caster.
  • Kompatybilny z żelami odlewanymi na urządzeniu mPAGE® Gel Caster i mPAGE® Precast Gel Caster./sup> Precast Gels
  • Dostępny w 2 formatach do pracy z 2 lub 4 mini żelami (8 x 10 cm)
  • Mieści 2 kasety z uchwytami na żele do transferu białek na membranę Immobilon® PVDF lub NC blotting