Membrany transferowe i zestawy
Membrany transferowe Immobilon® PVDF i nitrocelulozowe zapewniają wysoką czułość i niskie tło w Western blotting i innych zastosowaniach. Membrany Immobilon® są oferowane w różnych opcjach dostosowanych do konkretnych zastosowań, chemikaliów do wykrywania i technik blottingu, zapewniając optymalne wyniki, elastyczność i wygodę.
Oferujemy cztery rodzaje membran Immobilon® PVDF, a także membrany nitrocelulozowe Immobilon®, z których każda jest zoptymalizowana pod kątem określonego zastosowania w blottingu białek.
- Membrana Immobilon® NC jest wykonana z nitrocelulozy, wykazując najniższe tło ze względu na zmniejszone niespecyficzne wiązanie przeciwciał z możliwością wiązania zarówno białek, jak i kwasów nukleinowych w różnych zastosowaniach blottingu.
- Membrana Immobilon®-E (0,45 µm) jest jedyną membraną PVDF, która zwilża się w buforach wodnych, eliminując etap wstępnego zwilżania metanolem. Membrana ta dobrze nadaje się do większości zastosowań Western blotting.
- Membrana Immobilon®-P (0,45 µm) jest zoptymalizowana do Western blotting i oferuje lepszą obsługę i barwienie niż nitroceluloza. Wszystkie membrany Immobilon®-P PVDF mają wielkość porów 0,45 μm.
- Membrana Immobilon®-PSQ (0,2 µm) jest idealna do sekwencjonowania białek i immunoblottingu białek o niskiej masie cząsteczkowej. Ma wyższą zdolność wiązania białek i wyższą retencję niż membrany 0,45 µm.
- Membrana Immobilon®-FL (0,45 µm) została opracowana do immunodetekcji opartej na fluorescencji. Charakteryzuje się niską fluorescencją tła w szerokim zakresie długości fal wzbudzenia i emisji.
- Rolki Immobilon® NOW (8,5 cm x 10 m) zapewniają większą wygodę niż standardowe rolki membran transferowych. Uzyskaj standardowy mini lub mid blot za pomocą jednego cięcia, korzystając z oznaczeń pomiarowych na pokrywie opakowania.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
Informacje ogólne i protokoły opisujące różne metody stosowane przez biologów molekularnych do wykrywania próbek białek lub kwasów nukleinowych związanych z błonami.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting
Protokół Western blot szczegółowo opisuje przenoszenie białek z żeli na nitrocelulozę, co ma kluczowe znaczenie dla procedur immunoblottingu w badaniach naukowych.
Rodzina membran transferowych Immobilon® |
---|
Immobilon® Membrany nitrocelulozowe do Western Blotting
Membrany nitrocelulozowe (NC) wiążą białka poprzez oddziaływania hydrofobowe.Membrany nitrocelulozowe Immobilon®:
- wiążą zarówno białka, jak i kwasy nukleinowe
- są kompatybilne z technikami Western blotting, Northern blotting, Southern blotting i dot blot
- wykazują niskie tła przypisywanego zmniejszonemu niespecyficznemu wiązaniu przeciwciał
- wykazują doskonałą zdolność wiązania białek o niskiej masie cząsteczkowej
- są zoptymalizowane do wykrywania chemiluminescencyjnego, chromogenicznego i fluorescencyjnego