Membranowe urządzenia do immunodetekcji
Immunodetekcja Western blot polega na wykorzystaniu przeciwciał do wykrywania białka docelowego. Membrany zawierające przeniesione białka są blokowane, a następnie inkubowane z przeciwciałami i wykrywane przy użyciu metod chemiluminescencyjnych, kolorymetrycznych lub fluorescencyjnych. Urządzenia do immunodetekcji membranowej ułatwiają przetwarzanie Western blot, upraszczając przepływ pracy i przyspieszając czas wykrywania.
Czytaj więcej o
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection System
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection System to unikalny, napędzany próżnią system, który przeciąga odczynniki przez membranę, zwiększając kontakt z membraną, jednocześnie eliminując zależność od dyfuzji lub mieszania. Ta poprawa trójwymiarowej dystrybucji odczynników skraca czas wymagany do immunodetekcji. Podczas gdy tradycyjny Western blotting wymaga od 4 do 24 godzin na etapy blokowania, inkubacji przeciwciał i płukania, protokół SNAP i.d.® 2.0 zajmuje tylko 30 minut bez utraty intensywności sygnału lub obniżenia jakości blotu. Wszystkie etapy immunodetekcji po przeniesieniu białka na membranę (tj. blokowanie, płukanie oraz inkubacja przeciwciał pierwotnych i wtórnych) można wykonać za pomocą systemu SNAP i.d.® 2.0.
Powiązane zasoby
- Protocol: Protein Blotting Handbook
The seventh edition of the Protein Blotting Handbook offers comprehensive guidance on optimizing antibody concentrations and reducing background interference, along with expanded data and protocols for fluorescence detection. The handbook represents the collective experience of application scientists and technical service specialists.
- Article: 30-minute Immunodetection Protocol Using the SNAP i.d.® 2.0 System
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Access to our Western blotting expertise is easy—flip to our troubleshooting section at the end of this brochure, or learn more.