Barwniki do elektroforezy białek w żelu
Po rozdzieleniu za pomocą elektroforezy, pasma białek są powszechnie wizualizowane za pomocą barwników żelowych. Wykorzystując reakcję chemiczną wiążącą barwnik lub wytwarzającą kolor, białkowe barwniki żelowe reagują selektywnie z białkami, dając zabarwiony żel. Barwniki do żelu białkowego są zazwyczaj wybierane w oparciu o początkową wielkość próbki, pożądaną metodę wykrywania i wymagania dotyczące zgodności z dalszą analizą.
Więcej informacji
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Electrophoresis Protein Staining Reagents Selection Guide
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection. It also includes many of the most common recommendations provided by our technical service specialists who are contacted by scientists worldwide for assistance.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
Roztwory utrwalające
Po elektroforezie żelowej, białka są zazwyczaj "utrwalane" w żelu, aby zapobiec rozproszeniu białek przed barwieniem. Niektóre barwniki żelowe zawierają substancje chemiczne, które eliminują potrzebę utrwalania żeli przed barwieniem.
Colorimetric Protein Gel Stains
- Błękit brylantowy Coomassie jest używany do barwienia białek na żelach poliakrylamidowych poprzez elektrostatyczne interakcje z grupami aminowymi i karboksylowymi białek.
- ReadyBlue™ Protein Gel Stain to szybki i czuły koloidalny barwnik Coomassie do żeli poliakrylamidowych dostarczany jako gotowy do użycia roztwór, pozwalający na szybsze i uproszczone procedury. ReadyBlue™ może być obrazowany za pomocą metod kolorymetrycznych lub fluorescencji w podczerwieni. Ten bezpieczny preparat nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani kwasu fosforowego i może być ponownie użyty do 3 razy. Czułość do 2 ng na pasmo została wykazana za pomocą ReadyBlue™.
- EZBlue™ Gel Staining Reagent to wygodny, czuły i bezpieczny koloidalny barwnik białkowy Coomassie Brilliant Blue G-250, który poprawia wyniki elektroforezy białek, jednocześnie znacznie skracając czas barwienia. Jako barwnik koloidalny reaguje tylko z białkami, a nie z samym żelem. Barwienie tła jest zredukowane, więc pasma białek mogą być wizualizowane niemal natychmiast na żelach poliakrylamidowych i membranach PVDF. Nie jest wymagany etap odbarwiania, chociaż płukanie wodą może zintensyfikować pasma i wyjaśnić tło. Odczynnik EZBlue™ jest niezwykle czuły, wykrywa zaledwie 5 ng białka.
- Zestaw do odwracalnego wykrywania białek to unikalny system detekcji przeznaczony do barwienia białek na nylonowych, nitrocelulozowych i PVDF membranach lub żelach PAGE z czułością wykrywania podobną do czułości barwników Coomassie. Większość innych barwników wytwarza wysokie tło na membranach nylonowych z powodu silnych interakcji ładunku z membraną. Barwienie jest łatwo odwracalne za pomocą roztworu EDTA, dzięki czemu blot może być ponownie użyty do Western blotting lub do analizy sekwencji aminokwasów.
- Błękitno-czarny barwnik Naphthol może być stosowany do barwienia białek na żelach poliakrylamidowych, żelach agarozowych i membranach nitrocelulozowych. Po elektroforezie zaleca się utrwalenie białek w żelu. Żel jest następnie barwiony 0,1% błękitem naftolem w 7% (v/v) kwasie octowym przez co najmniej 2 godziny i odbarwiany roztworem 7% (v/v) kwasu octowego. Czułość wykrywania wynosi około 20% czułości Coomassie Blue
- Zapewniając najwyższą czułość, ProteoSilver™ Silver Stain Kit ma czułość ≥0,1 ng białka na pasmo z czasem inkubacji 3-12 minut. Barwnik ten jest zalecany dla białek o bardzo niskiej obfitości i jest kompatybilny z aplikacjami MALDI-TOF.
Barwniki fluorescencyjne do żelu białkowego
- EZFluor™ 1-step Fluorescent Protein Gel Stain to gotowy do użycia fluorescencyjny barwnik białkowy do żelu, wymagający tylko jednego etapu barwienia trwającego od 5 do 30 minut bez utrwalania i umożliwiający wykrycie zaledwie około 1-10 ng białka na pasmo. Barwienie jest w pełni kompatybilne ze spektrometrią mas i sekwencjonowaniem opartym na metodzie Edmana.
- EZFluor™ UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain jest gotowym do użycia barwnikiem białkowym przeznaczonym do obrazowania przy użyciu transiluminatora UV i filtra bromku etydyny kompatybilnego ze spektrometrią mas.
- SYPRO® Ruby protein gel stain to gotowy do użycia, ultraczuły, fluorescencyjny barwnik do wykrywania białek rozdzielonych za pomocą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (PAGE). Barwnik ten, zaprojektowany specjalnie do stosowania w 2-D PAGE, okazał się również doskonałym wyborem dla 1-D PAGE i izoelektrycznego ogniskowania (IEF) żeli. Barwnik białkowy SYPRO® Ruby osiąga czułość porównywalną z wieloma technikami barwienia srebrem.
- SYPRO® Orange jest podobny do SYPRO® Red, chociaż jest nieco jaśniejszy i daje nieco wyższą fluorescencję tła. Barwnik jest skutecznie wzbudzany przez promieniowanie UV lub oświetlenie szerokopasmowe. Nie nadaje się do barwienia białek na blotach lub w żelach IEF i wykazuje zmniejszoną czułość podczas barwienia białek na żelach 2-D.
Odczynniki do odbarwiania
- CoZap jest używany do szybkiego usuwania niebieskiego barwnika Coomasie. Unikalna wkładka CoZap jest umieszczana bezpośrednio w tacce odbarwiającej i pochłania cały wolny barwnik w roztworze, eliminując potrzebę zmiany roztworu odbarwiającego.