Merck
Oczyszczanie białek przeciwciał
Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne są powszechnie stosowane w badaniach podstawowych i odkrywaniu leków. Leki biologiczne oparte na przeciwciałach stanowią również rosnącą część nowych środków terapeutycznych. Chromatografia powinowactwa z wykorzystaniem usieciowanych nośników białka A, białka G i białka L odgrywa główną rolę w izolacji i produkcji oczyszczonych przeciwciał w skali laboratoryjnej, procesowej i przemysłowej.
Czytaj więcej o
Kulki agarozowe i żele powinowactwa
Kulki agarozowe i żele powinowactwa umożliwiają oczyszczanie przeciwciał przy użyciu białka A lub białka G usieciowanego z kulkami agarozy. Dobre do oczyszczania na małą i dużą skalę, żywice te nadają się do oczyszczania kolumnowego z przepływem grawitacyjnym, wirowania z niską prędkością w przetwarzaniu wsadowym i procedur chromatografii niskociśnieniowej. Żele powinowactwa EZview™ zawierają czerwony barwnik, który pozwala użytkownikowi łatwo odróżnić osad od supernatantu, co skutkuje mniejszą utratą białka podczas oczyszczania wsadowego. Zestawy do immunoprecypitacji obejmują żele powinowactwa, minikolumny wirówkowe i odczynnik do lizy i są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić maksymalne odzyskiwanie białek z immunoprecypitatów.
Fast Flow Sepharose™ i żywice agarozowe Fast Flow
Żywice Fast Flow Sepharose™ i Fast Flow Agarose wykorzystują wysoce usieciowane kulki lub żele agarozowe, które mogą wytrzymać wyższe ciśnienie w porównaniu do standardowych żywic agarozowych. Sprawia to, że żywice te nadają się do metod oczyszczania za pomocą szybkiej chromatografii cieczowej białek (FPLC). Żywice te są zalecane do oczyszczania przeciwciał na średnią i dużą skalę.
PureProteome™ Magnetic Bead System
PureProteome™ Protein A, Protein G i Protein A/G zapewniają szybki i powtarzalny sposób oczyszczania immunoglobulin ze złożonych mieszanin, takich jak próbki surowicy, osocza lub supernatantu hodowli komórkowej. Przeciwciała są oczyszczane przy użyciu stojaka magnetycznego lub platformy do oddzielania kulek od frakcji płuczącej i elucyjnej. Procedura ta jest odpowiednia dla niskiej wydajności przy użyciu pojedynczych mikroprobówek lub wyższej wydajności przy użyciu automatyzacji.
Kolumny chromatograficzne i media Cytiva™ Amersham
Dostępna jest szeroka gama mediów chromatograficznych Cytiva™ Amersham do oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych z różnych źródeł.
  • Kolumny GraviTrap™ to wstępnie zapakowane kolumny z przepływem grawitacyjnym przeznaczone do szybkiego i wydajnego ręcznego oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych, fragmentów przeciwciał z supernatantu hodowli komórkowej i płynów biologicznych.
  • Kolumny SpinTrap™ są wstępnie zapakowanymi, jednorazowymi kolumnami wirującymi do prostego oczyszczania przeciwciał na małą skalę lub wzbogacania określonych białek.
  • Kolumny HiTrap™ HP są wstępnie zapakowane w wysokowydajną żywicę Protein A lub Protein G Sepharose™ do rutynowego, preparatywnego oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych, takich jak ludzkie IgG. Kolumny HiTrap™ MabSelect są wstępnie zapakowane żywicą MabSelect, medium bioprocesowym do wychwytywania przeciwciał monoklonalnych (Mabs) z dużych objętości próbek.
  • 96-dołkowe płytki filtracyjne MultiTrap™ zapewniają szybki, niezawodny format do oczyszczania przeciwciał na małą skalę lub wzbogacania białek będących przedmiotem zainteresowania przy użyciu wstępnie zapakowanych 96-dołkowych płytek filtracyjnych nadających się do wirowania lub filtracji próżniowej, ręcznie lub przy użyciu zautomatyzowanych systemów robotycznych.
  • Kolumny HiScreen™ Capto L są wstępnie zapakowane w Capto L, żywicę do chromatografii powinowactwa bioprocesowego do wychwytywania przeciwciał i fragmentów przeciwciał, takich jak fragmenty Fab, jednołańcuchowe zmienne fragmenty (scFv) i przeciwciała domenowe (Dabs). Kolumny HiScreen™ Capto L są częścią platformy do opracowywania procesów. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów.
  • Kolumny HiScreen™ MabSelect™ są wstępnie zapakowane w żywicę MabSelect™ i są częścią platformy rozwoju procesów dostępnej w firmie Cytiva. Żywica MabSelect™ jest żywicą bioprocesową do wychwytywania przeciwciał monoklonalnych z dużych objętości próbek. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów do wychwytywania przeciwciał monoklonalnych.
  • Podłoża Protein A i Protein G Mag Sepharose™ składają się z kulek magnetycznych na bazie sefarozy zaprojektowanych w celu uproszczenia wzbogacania białek docelowych za pomocą immunoprecypitacji lub aplikacji pull-down i mogą być stosowane do szybkiego oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych z surowicy i supernatantów komórkowych.
  • GammaBind i GammaBind Plus Sepharose™ to żywice do chromatografii powinowactwa białka G do oczyszczania immunoglobulin (IgG) z różnych gatunków i są używane do analizy i oczyszczania klas, podklas i fragmentów immunoglobulin z dowolnego płynu biologicznego lub pożywki do hodowli komórkowej. Żywica ta dobrze nadaje się do procedur immunoprecypitacji.
  • Żywice Protein A i Protein G Sepharose™, Sepharose™ Fast Flow, Capto L i MabSelect™ są również dostępne osobno do procedur skalowania.
Powinowactwo immunoglobulin do białka A/białka G/białka L