Merck
Strona głównaProduktyBiologia białekPrzygotowanie próbki białkaLaboratoryjne urządzenia do dializy i diafiltracji
Laboratoryjne urządzenia do dializy i diafiltracji
Każdy preparat białkowy jest wyjątkowy. Zapewnij swojemu preparatowi specjalne traktowanie, na jakie zasługuje, dzięki doskonale zaprojektowanemu urządzeniu do dializy lub diafiltracji. Nasze narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby delikatnie przetwarzać próbki, jednocześnie zapobiegając ich wytrącaniu lub nadmiernemu stężeniu. Znajdź idealny produkt z naszej oferty dializatorów i urządzeń do diafiltracji które szybko i skutecznie odsalają, wymieniają bufor i usuwają zanieczyszczenia z białek i innych próbek biomolekularnych.
Dializatory polegają na pasywnej dyfuzji w celu wymiany buforu i odsalania poprzez umieszczenie dializatora w kąpieli lub zbiorniku wypełnionym buforem wymiennym. Diafiltracja to technika wykorzystująca ultrafiltrację do wymiany buforu, eliminująca sole i mikrozole w procesie zwanym "wypłukiwaniem".  
.
W obu procesach separacja jest osiągana poprzez selektywną dyfuzję przez porowatą, półprzepuszczalną membranę, która umożliwia przenikanie małych cząsteczek, w tym rozpuszczalników, soli i małych metabolitów, jednocześnie blokując przejście większych cząsteczek, takich jak białka.
  • Dializatory są zalecane do dializy na małą i średnią skalę (10 µL - 15 ml objętości próbki).
  • Urządzenia do ultrafiltracji odśrodkowej wykorzystują ciśnienie odśrodkowe do delikatnego przepychania substancji rozpuszczonych przez membranę w celu diafiltracji próbek biologicznych o objętości od 0,5 ml do 15 ml.W przypadku większych objętości próbek, stirred cells mogą być używane do ciągłej diafiltracji próbek biologicznych i środowiskowych o objętości do 400 ml, z opcjonalnym zewnętrznym zbiornikiem o pojemności 800 ml w celu zwiększenia pojemności.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Dializatory
Delikatnie i łatwo dializuj próbki białek lub kwasów nukleinowych za pomocą dializatorów D-Tube™. Urządzenia te wyposażone są w okienka z błoną dializacyjną w formacie zamkniętej probówki wirówkowej, umożliwiając wydajną wymianę buforu w celu usunięcia mocznika, detergentów, soli i innych mikrozanieczyszczeń. Zaprojektowane z podwójną membraną, dializatory D-Tube™ rozprowadzają próbkę na dużym obszarze, dzięki czemu dializa jest zakończona w ciągu 2-5 godzin.
  • Łatwe w obsłudze dializatory do wymiany buforu oraz usuwania mocznika i detergentów
  • Oferowane w kilku rozmiarach, w tym Mini (10-250 µL), Midi (50-800 µL), Maxi (100 µL - 3 mL) i Mega (10, 15 lub 20 mL)
  • Konstrukcja odporna na wycieki - nie wymaga zacisków ani węzłów
  • Nie wymaga strzykawki do ładowania lub pobierania próbek. Wystarczy załadować próbkę za pomocą standardowej końcówki pipety.
  • Zakrętka ułatwiająca otwieranie i zamykanie
  • Wysoki odzysk objętości próbki (>90%)
Amicon® Urządzenia do ultrafiltracji odśrodkowej
Filtry odśrodkowe Ultra firmy Amicon® umożliwiają szybkie odsalanie, wymianę buforu i diafiltrację próbek o objętości od 0,5 ml do 15 ml.5 mL - 15 mL próbki z wysokim odzyskiem próbki. Urządzenia odśrodkowe Amicon® Ultra wykorzystują membrany Ultracel® z regenerowanej celulozy (RC) do delikatnej ultrafiltracji i są oferowane z nominalnymi limitami masy cząsteczkowej (NMWL) 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa i 100 kDa.
  • Ultrafiltracja małych i średnich objętości dla próbek 0.1 mL - 15 mL objętości próbki
  • Membrana o niskim poziomie wiązania i polipropylenowa obudowa dla >90% odzysku próbki
  • Niezwykle szybkie przetwarzanie próbek w zaledwie 10 minut
  • Kompatybilny z różnymi rozpuszczalnikami organicznymi i roztworami wodnymi, pH od 1 do 9
Cele mieszane
Cele mieszane wykorzystują ultrafiltrację ciśnieniową (pUF) przy wysokich prędkościach przepływu do przetwarzania dużych objętości próbek w celu szybkiej diafiltracji i wymiany buforu. Ciśnienie gazu jest podawane bezpośrednio do komory w celu filtracji.
Komory mieszane Amicon® Stirred Cells:
  • Oferowane w trzech różnych rozmiarach do obsługi objętości od 50 ml do 400 ml, z opcjonalnym zewnętrznym zbiornikiem o pojemności 800 ml dla zwiększenia pojemności
  • Delikatne przetwarzanie próbek za pomocą mieszania magnetycznego w celu zminimalizowania polaryzacji i denaturacji ścinania
  • Wysokie prędkości przepływu dla szybkiej diafiltracji
  • Wielokrotnego użytku i autoklawowalne w celu zapewnienia sterylności
Odporne na rozpuszczalniki komory mieszane:
  • Zaprojektowane do zastosowań wymagających kompatybilności z rozpuszczalnikami
  • Cylinder ze szkła borokrzemianowego i elementy z PTFE dla szerokiej kompatybilności
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie z membraną na miejscu
  • Otwór w górnej płycie zapewnia dostęp do zawartości bez konieczności demontażu
  • Mało elementów ułatwia czyszczenie i montaż
Membrany dyskowe do komórek mieszanych
Membrany dyskowe są przeznaczone do stosowania z komórkami mieszanymi do wymiany buforu, odsalania i diafiltracji. Ultrafiltracyjne membrany dyskowe są dostępne w wersjach Ultracel® z regenerowanej celulozy i Biomax® z polieterosulfonu (PES). Membrany te są dostępne w różnych rozmiarach i średnicach porów.
  • Membrany ultrafiltracyjne Ultracel® z regenerowanej celulozy są zalecane do zatężania lub odsalania rozcieńczonych roztworów. Hydrofilowa, szczelna mikrostruktura membran Ultracel® zapewnia najwyższą możliwą retencję przy najniższej możliwej adsorpcji białek, DNA lub innych makrocząsteczek.
  • Membrany ultrafiltracyjne Biomax® PES są zalecane do zatężania lub odsalania większych objętości bardziej stężonych próbek, takich jak surowica, osocze lub kondycjonowane pożywki do hodowli tkankowych.