Oczyszczanie biotynylowanych białek
Biotynylowane białka i biotynylowane przeciwciała są powszechnie stosowane w badaniach podstawowych i odkrywaniu leków. Dostępne są różne żywice do chromatografii powinowactwa oraz gotowe kolumny i płytki do wiązania, izolowania i oczyszczania biotynylowanych białek i przeciwciał.
Czytaj więcej o
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Refine Protein Preparation
Tools for better protein analysis.
- Purification or Removal of Biotin and Biotinylated Substances
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
Kulki agarozowe i żele powinowactwa
Kulki agarozowe i żele powinowactwa umożliwiają oczyszczanie biotynylowanych białek i biotynylowanych przeciwciał przy użyciu streptawidyny lub awidyny usieciowanej z kulkami agarozy. Zarówno awidyna, jak i streptawidyna wiążą się z biotyną z wysokim powinowactwem, chociaż awidyna może wykazywać wysokie niespecyficzne wiązanie. Extravidin®-agarose wykorzystuje zmodyfikowaną awidynę o bardzo wysokim powinowactwie i specyficzności dla biotyny. Dobre do oczyszczania na małą i dużą skalę, żywice te nadają się do oczyszczania kolumnowego z przepływem grawitacyjnym, wirowania z niską prędkością w przetwarzaniu wsadowym i procedur chromatografii niskociśnieniowej. Żele powinowactwa EZview™ zawierają czerwony barwnik, który pozwala użytkownikowi łatwo odróżnić osad od supernatantu, co skutkuje mniejszą utratą białka podczas oczyszczania wsadowego.
Kulki magnetyczne
Kulki magnetyczne PureProteome™ Streptavidin zapewniają szybki i powtarzalny sposób oczyszczania immunoglobulin ze złożonych mieszanin, takich jak próbki surowicy, osocza lub supernatantu hodowli komórkowej. Biotynylowane białka i biotynylowane przeciwciała są oczyszczane przy użyciu magnetycznego stojaka lub platformy do oddzielania kulek od frakcji płuczącej i elucyjnej. Procedura ta jest odpowiednia dla niskiej wydajności przy użyciu pojedynczych mikroprobówek lub wyższej wydajności przy użyciu 96-dołkowych płytek z automatyzacją lub bez. Cząsteczki magnetyczne Streptavidin mogą być również stosowane do oczyszczania biotynylowanych białek i biotynylowanych przeciwciał.
SigmaScreen™ Streptavidin High Capacity Coated Plates
SigmaScreen™ pokryte streptawidyną wykorzystują opatentowaną technologię powlekania, która zapewnia znacznie większą zdolność wiązania biotyny niż standardowe płytki pokryte streptawidyną lub ExtrAvidin. Przy zdolności wiązania 300 pmol/dołek (format 96-dołkowy) lub 150 pmol/dołek (format 384-dołkowy), płytki te umożliwiają elucję wychwyconego białka do analizy po wychwyceniu różnymi metodami, takimi jak MALDI, ICAT lub SDS-PAGE. Płytki SigmaScreen™ o dużej pojemności pokryte streptawidyną są produkowane zgodnie z normą ISO 9002 w naszym zakładzie GMP i zapewniają wysoką spójność między dołkami i płytkami.
Kolumny chromatograficzne i media Cytiva™ Amersham
.Różnorodne kolumny chromatograficzne Cytiva™ Amersham i żywice nośnikowe są dostępne do niezawodnego, wysokorozdzielczego oczyszczania biotynylowanych białek i przeciwciał na małą i dużą skalę.
- Kolumny SpinTrap™ są wstępnie zapakowanymi, jednorazowymi kolumnami spinowymi do prostego oczyszczania na małą skalę biotynylowanych białek i biotynylowanych przeciwciał.
- Kolumny HiTrap™ HP są wstępnie zapakowane żywicą Streptavidin Sepharose™ High Performance do rutynowego, preparatywnego oczyszczania biotynylowanych białek i przeciwciał.
- 96-dołkowe płytki filtracyjne MultiTrap™ zapewniają szybki, niezawodny format oczyszczania na małą skalę biotynylowanych białek i przeciwciał przy użyciu wstępnie zapakowanych 96-dołkowych płytek filtracyjnych nadających się do wirowania lub filtracji próżniowej, ręcznie lub przy użyciu zautomatyzowanych systemów robotycznych.
- Podłoża Streptavidin Mag Sepharose™ składają się z kulek magnetycznych na bazie Sepharose™ zaprojektowanych w celu uproszczenia wzbogacania białek docelowych przez immunoprecypitację lub aplikacje pull-down i mogą być stosowane do szybkiego oczyszczania na małą skalę i przesiewania biotynylowanych białek i biotynylowanych przeciwciał z supernatantów komórkowych.
- Wysokowydajna żywica Streptavidin Sepharose™ jest również dostępna oddzielnie w celu skalowania oczyszczania.