Kluczowe dokumenty
UFSC050SL
Millipore
Amicon® Stirred Cell 50mL Seal Kit (3 each o-ring and gasket)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
silicone O-ring
silicone gasket
Poziom jakości
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon®
Parametry
50 mL process volume
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
11.7 cm (4.6 in.)
śr. filtra
44.5 mm
powierzchnia filtracyjna
13.4 cm2
Warunki transportu
ambient
Zasada
Pressure
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Amicon Stirred Cells skutecznie koncentrują i buforują makrozole dzięki filtracji ciśnieniowej.
Protokoły
Podręcznik użytkownika dla komórek mieszających Amicon®, w tym funkcje, obsługa, specyfikacje i rozwiązywanie problemów.