UFSC20001
Amicon® Stirred Cell 200mL
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonim(y):
Komora mieszana 200 ml, Ogniwo Amicon, Ogniwo mieszane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316 stainless steel ring(s) (stir bar retaining)
316 stainless steel washer
Nylon connections (Luer on filtrate tubing)
Tygon® tubing (filtrate; E-3603)
polyacetal base
polyacetal support (for stir bar)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone body
polysulfone cap
polysulfone holder (for membrane)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Poziom jakości
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon®
Parametry
200 mL process volume
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
15.5 cm (6.1 in.)
śr. filtra
63.5 mm
powierzchnia filtracyjna
28.7 cm2
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Zasada
Powiązanie
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Amicon Stirred Cells skutecznie koncentrują i buforują makrozole dzięki filtracji ciśnieniowej.