UFC30DV0S
Ultrafree® Centrifugal Filter, 0.5 mL Sample Volume
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Synonim(y):
Centrifuge filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Poziom jakości
sterylność
sterile
Właściwości
holdup volume 5 μL
producent / nazwa handlowa
Ultrafree®
Parametry
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
metody
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Długość
45 mm
Średnica
10.6 mm
powierzchnia filtracyjna
0.2 cm2
pojemność robocza
0.5 mL
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.65 μm pore size
Zastosowanie
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- to filter extracellular vesicle (EV) from seminal plasma
- in the purification of single-strand-selective uracil-DNA glycosylase (SMUG1)
- to the purification of EVs for nanoparticle tracking analysis
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step