Merck
N109
Sigma-Aldrich
1-Naphthaldehyde
95%
Synonim(y):
α-Naphthal, Naphthalene-1-carbaldehyde, α-Naphthaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Beilstein:
386082
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.652 (lit.)
bp
160-161 °C/15 mmHg (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
Klucz InChI
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Naphthaldehyde can be used to synthesize:
  • (S)-1-α-naphthyl-1-ethanol
  • N-(4-aryl)-N-(α-naphthyliden)amines
  • N-aryl-N-[1-(1-naphthyl)but-3-enyl]amines
  • naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
V Krishnakumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 528-533 (2007-06-08)
The mid and far FTIR and Raman spectra were measured in the liquid state. The fundamental vibrational frequencies and intensity of vibrational bands were evaluated using density functional theory (DFT) and standard B3LYP/6-311+G** basis set combination. The vibrational spectra were
Highly enantioselective addition of dimethylzinc to arylaldehydes catalyzed by (2S)-1-ferrocenyl-methylaziridin-2-yl (diphenyl) methanol.
Wang M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(3), 288-292 (2009)
Cytotoxic and Antifungal Activities of Diverse ?-Naphthylamine Derivatives.
Kouznetsov V, et al.
Scientia Pharmaceutica, 80(4), 867-878 (2012)
Pramod Kumar Singh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 64(4), 853-858 (2006-03-15)
A series of new coordination complexes of cobalt(II), nickel(II) and copper(II) with two new aroylhydrazones, 2-hydroxy-1-naphthaldehyde isonicotinoylhydrazone (H(2)L(1)) and 2-hydroxy-1-naphthaldehyde-2-thenoyl-hydrazone (H(2)L(2)) have been synthesized and characterized by elemental analysis, conductance measurements, magnetic susceptibility measurements, (1)H NMR spectroscopy, IR spectroscopy, electronic
NHC catalyzed oxidations of aldehydes to esters: chemoselective acylation of alcohols in presence of amines.
De Sarkar S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(4), 1190-1191 (2010)