Kluczowe dokumenty
176966
4-Quinolinecarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
Cinchoninaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Beilstein:
113072
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
3% lepidine
mp
45-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-6-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-chinolinokarboksyaldehyd (cynchoninaldehyd) został użyty w syntezie lepidylamin.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Cinchoninaldehyde and Aliphatic Amines?Preparation of Some Lepidylamines.
Phillips AP.
Journal of the American Chemical Society, 69(4), 865-866 (1947)
Chunqing Li et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117720-117720 (2019-11-14)
It's of vital importance to detect heavy metals in environment and living cells. In this work, four near-infrared regions boron dipyrromethene (BODIPY) probes (QBPH, PBPH, QBP and PBP) are constructed based on two BODIPY precursors (QB, PB) for sensing of
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded