Merck
707643
Sigma-Aldrich
Benzothiazole-2-carboxaldehyde
greener alternative
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 13
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
72-76 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
Klucz InChI
RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Atom Economy”, “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V M Manikandamathavan et al.
European journal of medicinal chemistry, 135, 434-446 (2017-05-06)
Two mononuclear copper (II) terpyridine complexes namely, [Cu(Btptpy) (ClO