Kluczowe dokumenty
407607
2-Hydroxybenzothiazole
98%
Synonim(y):
2(3H)-Benzothiazolone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
137-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
YEDUAINPPJYDJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-hydroksybenzotiazol (2-OHBT) to 2-podstawiony benzotiazol. Jest to tautomer 2-benzotiazolinonu. Jego entalpia tworzenia w fazie gazowej została określona przy użyciu obliczeń orbitali molekularnych ab initio na poziomie teorii G3(MP2)//B3LYP. Zbadano spolaryzowane widma IR kryształów molekularnych 2-OHBT z wiązaniami wodorowymi. Opisano utlenianie 2-OHBT przy użyciu technik H2O2/UV i żelaza(III) wspomaganego fotoforezą Fentona. 2-OHBT jest uwalniany do ścieków podczas przemysłowej produkcji 2-merkaptobenzotiazolu, przyspieszacza wulkanizacji gumy. Opisano anodowe utlenianie 2-OHBT na miedzi, żelazie i platynie w roztworach alkoholowych i alkoholowo-wodnych za pomocą cyklicznej polaryzacji i chronoamperometrii.
Zastosowanie
2-hydroksybenzotiazol może być stosowany jako suplement węgla, azotu i energii w kulturach bakteryjnych. Może być stosowany do wytwarzania cienkich polimerów izolacyjnych (<0,1 μm) poprzez elektropolimeryzację.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Structural and energetic characterization of the tautomers 2-benzothiazolinone and 2-hydroxybenzothiazole.
Silva ALR, et al.
Journal of Molecular Structure, 1078, 197-206 (2014)
Georgia Gatidou et al.
Chemosphere, 241, 125071-125071 (2019-11-07)
The ready biodegradability of twenty food additives, belonging to the classes of artificial sweeteners, natural sweeteners, preservatives and colorings, was investigated using activated sludge as inoculum and OECD 301F respirometric test. According to the results, saccharin, aspartame, sodium cyclamate, xylitol
Isolation and characterization of Rhodococcus rhodochrous for the degradation of the wastewater component 2-hydroxybenzothiazole.
De Wever H, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 47(4), 458-461 (1997)
Oxidation of benzothiazole, 2-mercaptobenzothiazole and 2-hydroxybenzothiazole in aqueous solution by means of H2O2/UV or photoassisted Fenton systems.
Andreozzi R, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 76(2), 196-202 (2001)
Microbial transformations of 2-substituted benzothiazoles.
De Wever HPB and Verachtert H.
Applied Microbiology and Biotechnology, 57(5-6), 620-625 (2001)