Kluczowe dokumenty
168653
2-(Methylthio)benzothiazole
97%
Synonim(y):
2-(Methylmercapto)benzothiazole, 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole, 2-Methylsulfanyl-1,3-benzothiazole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
43-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS2/c1-10-8-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
UTBVIMLZIRIFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?