Merck
112143
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzothiazole
99%
Synonim(y):
2-metylo-1,3-benzotiazol, 2-metylobenzo[d]tiazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
Beilstein:
112427
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.617 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
gęstość
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methylbenzothiazole can be synthesized by the Cu-catalyzed, base-free C-S coupling using conventional and microwave heating methods.
Zastosowanie
Reagent employed in the synthesis of polycarbocyanine and thiacyanine dyes, as well as (arylfuryl)benzothiazoles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zh. Org. Khim., 28, 2159-2159 (1992)
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 125, 209-209 (1994)
Chem. Abstr., 120, 194030z-194030z (1994)
Youji Huaxue, 14, 59-59 (1994)
Silvia M Soria-Castro et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 467-475 (2013-03-19)
S-aryl thioacetates can be prepared by reaction of inexpensive potassium thioacetate with both electron-rich and electron-poor aryl iodides under a base-free copper/ligand catalytic system. CuI as copper source affords S-aryl thioacetates in good to excellent yields, by using 1,10-phenanthroline as