gęstość pary
4.66 (vs air)
ciśnienie pary
34 mmHg ( 131 °C)
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.1% aniline
≤5.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.639-1.645
n20/D 1.642 (lit.)
tw
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Klucz InChI
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 61427 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.