Kluczowe dokumenty
CDS013697
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N′-phenyl-p-phenylenediamine
AldrichCPR
Synonim(y):
1-N-(4-Methylpentan-2-yl)-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(1,3-dimetylobutyloamino)difenyloamina, N-(1,3-dimetylobutylo)-N′-fenylo-1,4-benzenodiamina, N-(4-metylo-2-pentylo)-N′-fenylo-p-fenylenodiamina, N-fenylo-N′-(1,3-dimetylobutylo)-1,4-fenylenodiamina, N-fenylo-N′-(1,3-dimetylobutylo)-p-fenylenodiamina, N1-(1,3-dimetylobutylo)-N4-fenylo-1,4-benzenodiamina
About This Item
Polecane produkty
Formularz
flakes
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C18H24N2/c1-14(2)13-15(3)19-17-9-11-18(12-10-17)20-16-7-5-4-6-8-16/h4-12,14-15,19-20H,13H2,1-3H3
Klucz InChI
ZZMVLMVFYMGSMY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
396.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
202.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)