Merck
D218154
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiobis(benzothiazole)
99%
Synonim(y):
1,2-Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, 1,2-Bis(benzo[d]thiazol-2-yl)disulfane, 2,2′-Dibenzothiazole disulfide, 2,2′-Dibenzothiazolyl disulfide, 2,2′-Dithiobis[benzothiazole], 2-(1,3-Benzothiazol-2-yldisulfanyl)-1,3-benzothiazole, Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, DBTD
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8N2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
177-180 °C (lit.)
ciąg SMILES
S(Sc1nc2ccccc2s1)c3nc4ccccc4s3
InChI
1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H
Klucz InChI
AFZSMODLJJCVPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
An unusual case of contact allergy to mercaptobenzothiazole in antifreeze.
M Kieć-Swierczynska et al.
Contact dermatitis, 41(5), 303-304 (1999-12-20)
D E Ott et al.
Virology, 243(2), 283-292 (1998-05-06)
The zinc finger structure that is found in the nucleocapsid protein of nearly all retroviruses has been proposed as a target for antiviral therapy. Since compounds that chemically attack the cysteines of the finger have been shown to inactivate both
Allergic contact dermatitis from rubber bands in 3 postal workers.
Judith M Ellison et al.
Contact dermatitis, 49(6), 311-312 (2004-03-18)
Larisa O Khoroshko et al.
Environmental science and pollution research international, 12(1), 8-9 (2005-03-17)
A previously unknown pollutant in river water was identified to be 2-mercaptobenzothiazole (2-MBT) by interpretation and simulation of its GC/LRMS spectrum. Further GC/HRMS measurement of the isotope composition of the molecular ion verified this structure. 2-MBT is a well-known agent
Hand involvement in allergic contact dermatitis from mercaptobenzothiazole in shoes.
J T Lear et al.
Contact dermatitis, 34(6), 432-432 (1996-06-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D218154-100G4061833561836
D218154-500G