Merck
567205
Sigma-Aldrich
Tetramethylthiuram monosulfide
97%
Synonim(y):
UNADS
About This Item
Wzór liniowy:
((H3C)2NCS)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
107-111 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
dithiocarbamate
thioether
ciąg SMILES
CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S3/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3)4/h1-4H3
Klucz InChI
REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
312.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
156 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
E Schreiner et al.
Toxicology letters, 25(2), 147-152 (1985-05-01)
The epoxide hydrolase (EH) activity in the liver of adult female Wistar rats significantly increased 18 h after the administration by gavage of tetramethyl thiuramdisulfide (TMTD, 1 mmol/kg) or tetramethyl thiurammonosulfide (TMTM, 2 mmol/kg). No increase was observed 5 h
Allergic contact dermatitis of the eyelids from rubber chemicals.
J C Cabrita et al.
Contact dermatitis, 24(2), 145-146 (1991-02-01)
Toxicity studies on tetramethylthiuram monosulfide.
O T Alanis et al.
Environmental research, 28(1), 199-211 (1982-06-01)
A Rannug et al.
Chemico-biological interactions, 49(3), 329-340 (1984-05-01)
In recent years data have accumulated regarding genotoxic properties of dithiocarbamic acid derivatives. The results from the present work indicate that the mutagenicity of these compounds depends on an indirect effect via oxygen radicals. Mutagenicity of tetramethylthiuram disulfide ( TMTD
Contact allergy to Nobecutan.
B Pock-Steen
Contact dermatitis, 18(1), 52-53 (1988-01-01)