Merck
329703
Sigma-Aldrich
Zinc diethyldithiocarbamate
97%
Synonim(y):
Zinc bis(diethyldithiocarbamate), Zinc diethylcarbamodithioate, Diethyldithiocarbamic acid zinc salt
About This Item
Wzór liniowy:
[(C2H5)2NCS2]2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
178-181 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/2C5H11NS2.Zn/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zinc diethyldithiocarbamate is an organometallic precursor used as an accelerator in the vulcanization of natural rubber latex films.
Zastosowanie
Zinc diethyldithiocarbamate (Zn(S2CNEt2)2, ZDTC) can be used as an organocatalyst for the synthesis of high molecular weight polyurethanes from PEG- and PPG-diol macromonomers for use in biomedical applications. In comparison to other zinc catalysts, ZDTC demonstrated outstanding activity in the preparation of polyurethanes because of its tolerance to different organic solvents.
It can also be used as:
  • A catalyst for the polymerization of olefin oxides.
  • A precursor to prepare zinc sulfide semiconductor nanowires, which can be used as building blocks for photonic devices.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,spleen, Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zinc diethyldithiocarbamate as a catalyst for synthesising biomedically-relevant thermogelling polyurethanes
Lim JYC, et al.
Materials Advances, 1(9), 3221-3232 (2020)