Kluczowe dokumenty
329711
Zinc dimethyldithiocarbamate
97%
Synonim(y):
Dimethyldithiocarbamic acid zinc salt, Ziram
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
248-257 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
InChI
1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
DUBNHZYBDBBJHD-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?