Kluczowe dokumenty
B81255
N-Bromosuccinimide
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
NBS
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
N-Bromosuccinimide, ReagentPlus®, 99%
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
mp
175-180 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Klucz InChI
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the Wohl-Ziegler reaction (bromination at allylic positions via a radical pathway).
- To synthesize benzils and aliphatic 1,2-diketones from hydrobenzoins and 1,2-diols in the presence of CCl4 as a solvent.
- To prepare tricyclic azepino[4,5-b]indoles from indole-β-enaminoesters or β-enaminones via Pictet–Spengler cyclization.
- To synthesize acylsilanes via oxidative hydrolysis of 2-silyl-1,3-dithianes.
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)