Kluczowe dokumenty
157902
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
98%
Synonim(y):
Dibromantin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
197-199 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)N(Br)C(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Klucz InChI
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?