Kluczowe dokumenty
737135
Dibromoisocyanuric acid
96%
Synonim(y):
1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3HBr2N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
305-310 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
Klucz InChI
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?