Merck
156248
Sigma-Aldrich
Sodium ethoxide
95%
Synonim(y):
Sodium ethylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2ONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.05
Beilstein:
3593646
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
gęstość pary
1.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sodium ethoxide (Sodium ethylate) is a sodium alkoxide. It has been synthesized by reacting sodium with ethanol. It undergoes decomposition in the presence of water to afford ethanol and sodium hydroxide. It is widely employed as a strong base in organic synthesis studies.
Zastosowanie
  • Frakcjonowanie rozpuszczalników organicznych w depolimeryzacji ligniny: Badanie koncentrowało się na zwiększeniu wydajności monofenolowej depolimeryzacji ligniny przy użyciu dualistycznego aprotycznego układu rozpuszczalników, wykorzystującego etoksyd sodu do skutecznego frakcjonowania rozpuszczalników organicznych. Podejście to podkreśla wszechstronność etanolanu sodu w złożonej syntezie organicznej i przetwarzaniu biomasy (Xu et al., 2024).
  • Półprzewodnikowe kropki siarki odporne na samogaszenie: W badaniach nad kropkami siarki wykorzystano strategię pasywacji typu rozpuszczalnikowego w celu kontrolowania odporności na samogaszenie w stanie stałym, w której etanolan sodu odgrywał kluczową rolę w procesie syntezy. Badanie to ilustruje użyteczność etoksydów sodu w syntezie zaawansowanych materiałów, w szczególności do zastosowań optoelektronicznych (Wu et al., 2022).
  • Synteza inhibitorów korozji: Etanolan sodu został wykorzystany w wydajnej syntezie związków 6,7-dihydro-5H-cyklopenta[b]pirydyno-3-węglitrylu, wykazując jego przydatność jako bazy w syntezie inhibitorów korozji dla stopów stali. Aplikacja ta łączy podejście obliczeniowe i praktyczne, aby podkreślić rolę etanolanu sodu w materiałoznawstwie i zapobieganiu korozji (Abd El-Lateef et al., 2022).
  • Systemy dostarczania leków ukierunkowane na okrężnicę: W projekcie i syntezie nanokompozytów tieno[2,3-b]pirydyny-chitozanu do celowania w okrężnicę zastosowano etoksyd sodu. Badania te pokazują zastosowanie etoksydów sodu w przygotowywaniu ukierunkowanych systemów dostarczania leków, koncentrując się na zwiększeniu skuteczności i specyficzności terapii farmaceutycznych (Mansour et al., 2020).
  • Synteza związków przeciwdrobnoustrojowych: Etanolan sodu był integralną częścią syntezy nowych bis-alfa,beta-nienasyconych ketonów i pochodnych nikotynonitrylu, przeznaczonych do zastosowań przeciwdrobnoustrojowych. Badanie to podkreśla kluczową rolę tego związku w rozwoju nowych środków przeciwdrobnoustrojowych, demonstrując jego użyteczność w chemii medycznej (Altalbawy, 2013).
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charanjit S Sethi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 46(1), 329-342 (2004-12-30)
To investigate glial remodeling and neuronal plasticity in adult human retinal detachment complicated by proliferative vitreoretinopathy (PVR) and to grade pathologic changes with a severity scoring system. Sixteen full-thickness retinectomy specimens obtained at retinal relaxing surgery for PVR were fixed
James E Clark et al.
Circulation research, 93(2), e2-e8 (2003-07-05)
Carbon monoxide, which is generated in mammals during the degradation of heme by the enzyme heme oxygenase, is an important signaling mediator. Transition metal carbonyls have been recently shown to function as carbon monoxide-releasing molecules (CO-RMs) and to elicit distinct
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 997-997 (1994)
Ali Reza Harifi-Mood et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 7(1), 88-91 (2004-05-18)
Variable-Temperature Kinetics has been used to obtain the rate constants of the reaction at various temperatures during one kinetic run. Pseudo-first-order rate constants for the transesterification of procaine with aliphatic alcohols ethanol, n-propanol and tert-butanol were obtained by the fluorescence
S H Brorson
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 45(1), 143-146 (1997-01-01)
The purpose of this investigation was to develop a method that could be used to estimate how damaging sodium ethoxide is to different antigens with respect to immunolabeling when epoxy sections are deplasticized. If we obtain weak labeling for an