Kluczowe dokumenty
8.18199
Sigma-Aldrich
Sodium ethoxide
(20% solution in ethanol) for synthesis
Synonim(y):
Etylan sodu, etanolan sodu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
31 hPa ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
425 °C
granice wybuchowości
2.6-19 % (v/v)
pH
11 ( in H2O)
bp
91 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 23 °C
gęstość
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
  • Facile synthesis and pesticidal activity of substituted heterocyclic pyridine compounds: Discusses the use of sodium ethoxide in the synthesis of pyridine compounds, demonstrating its utility in the development of new pesticidal agents (Abdel-Raheem et al., 2022).
  • Synthesis and biological activities of some fused pyran derivatives: Sodium ethoxide is employed in the synthesis of biologically active pyran derivatives, illustrating its role in enhancing synthetic efficiency (Shehab and Ghoneim, 2016).
  • Environmentally benign catalyst for chemical depolymerization: Highlights the use of sodium ethoxide as a catalyst in the depolymerization of post-consumer PET waste, presenting an environmentally friendly approach to recycling (Javed et al., 2023).
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): 20.0 - 22.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.875 - 0.880
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C