Kluczowe dokumenty
167150
1-Bromo-4-nitrobenzene
99%
Synonim(y):
1-Nitro-4-bromobenzen, 1-bromo-4-nitrobenzen, 4-Nitro-1-bromobenzen, 4-Nitrobromobenzen, 4-bromo-1-nitrobenzen, Bromek 4-nitrofenylu, Bromek p-nitrofenylu, p-bromonitrobenzen
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
255-256 °C (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
167150-25G | 4061838749376 |
167150-5G | 4061838749383 |