Kluczowe dokumenty
775614
1-Bromo-3-nitrobenzene
97%
Synonim(y):
3-Nitro-1-bromobenzen, 3-bromo-1-nitrobenzen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.01
Beilstein:
2043212
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
crystals
mp
52-55 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Wenqing Xu et al.
Environmental science & technology, 49(6), 3419-3426 (2015-02-12)
Sorption to black carbons is an important sink for organic contaminants in sediments. Previous research has suggested that black carbons (graphite, activated carbon, and biochar) mediate the degradation of nitrated compounds by sulfides by at least two different pathways: reduction