Kluczowe dokumenty
101079
3-Bromophenol
98%
Synonim(y):
m-bromofenol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
236 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Klucz InChI
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?