Merck
689858
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrophenol
≥98.0%
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-bromonitrobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.00
Beilstein:
2441518
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (T)
≥98.0%
Formularz
powder
mp
111-115 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Klucz InChI
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
689858-1G4061825848808
689858-5G4061832280639