Key Documents
130915
2-Bromophenol
98%
Synonim(y):
o-Bromophenol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.589 (lit.)
tw
195 °C (lit.)
mp
3-7 °C (lit.)
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
1.6235 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Klucz InChI
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protokoły
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol