Merck
101664
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitroaniline
99%
Synonim(y):
1-Amino-4-chloro-2-nitrobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
Beilstein:
512436
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
temp. samozapłonu
964 °F
mp
117-119 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
Klucz InChI
PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
375.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
191 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
H M Chopade et al.
Journal of toxicology and environmental health, 12(2-3), 267-282 (1983-08-01)
The disposition and metabolism of 14C-labeled 4-chloro-2-nitroaniline (CNA) was studied in male F344 rats following oral or intravenous (iv) administration. The gastrointestinal absorption of CNA was found to be near complete and was not affected by the dose in the
D Cottalasso et al.
La Medicina del lavoro, 82(3), 253-260 (1991-05-01)
The toxicity of 4-chloro-2-nitroaniline (4C2NA) and 2-chloro-4-nitroaniline (2C4NA) was investigated on isolated rat hepatocytes following 1-3 hours of exposure to 0.2 and/or 2 mM of these xenobiotics. The higher of the two concentrations appeared to induce a statistically significant loss
Protokoły
GC Analysis of Anilines on Equity®-5