About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N(C2H5)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
268 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
Klucz InChI
HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-(N-etyloanilino) etanol łączy się z 2-amino-5-formylotiofenem podczas syntezy nieliniowych chromoforów optycznych. Ulega on sprzężeniu azowemu z 2-cyjano-4-nitroaniliną, dając azochromofor AZ1.
Zastosowanie
2-(N-etyloanilino)etanol wykorzystano do otrzymania związku azowego N-etylo-N-(2-hydroksyetylo)-4-(2-cyjano-4-nitrofenylazo)aniliny (AZ1)2.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Photonics Letters of Poland null
Properties of novel azodyes containing powerful acceptor groups and thiophene moiety.
Ledoux I, et al.
Synthetic Metals, 115(1), 213-217 (2000)
Electro-optic guest-host system containing azobenzene chromophores in PMMA matrix.
Kozanecka-Szmigiel A, et al.
Photonics Letters of Poland, 1(4), 181-181 (2009)