Kluczowe dokumenty
D131350
1,4-Dimethoxybenzene
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
1463 °F
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D131350-100G | 4061833559383 |
D131350-500G | 4061833559390 |
D131350-10KG | |
D131350-1KG | 4061838353696 |
D131350-5G |