Kluczowe dokumenty
W238600
1,4-Dimethoxybenzene
99%, FG
Synonim(y):
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
1463 °F
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fennel; green; sweet
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W238600-10KG-K | 4061835513390 |
W238600-1KG | |
W238600-1KG-K | 4061835565528 |
W238600-5KG-K | 4061835565535 |
W238600-SAMPLE | |
W238600-10KG | |
W238600-45KG | |
W238600-45KG-K | |
W238600-5KG | |
W238600-SAMPLE-K | 4061837509667 |