Merck
252743
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.57 (lit.)
bp
130-131 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-bromo-2,5-dimetoksybenzen został użyty do przygotowania:
  • S-(-)-2-[N-(trifluoroacetylo)amino]-1-(2,5-dimetoksy-4-bromofenylo)-1-propanon
  • 1,4-bis{4-[2-(4-pirydylo)etenylo]fenylo}butadiyne i 1,4-bis{2,5-dimetoksy-4-[2-(4-pirydylo)etenylo]fenylo}butadiyne
  • 1-bromo-4-jodo-2,5-dimetoksybenzen
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and photophysical properties of new two-photon absorption chromophores containing a diacetylene moiety as the central p-bridge.
Iwase Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(7), 1575-1581 (2003)
Shape-persistent V-shaped mesogens-formation of nematic phases with biaxial order.
Lehmann M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(44), 4326-4334 (2006)
Richard A Glennon et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(24), 6034-6041 (2004-11-13)
Activation of 5-HT(2A) serotonin receptors represents a novel approach to lowering intraocular pressure. Because 5-HT(2A) serotonin receptor agonists might also produce undesirable central effects should sufficient quantities enter the brain, attempts were made to identify 5-HT(2) serotonin receptor agonists with