Merck
157554
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572 (lit.)
bp
153-155 °C/18 mmHg (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
gęstość
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)c(OC)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromo-2,4-dimetoksybenzen został użyty w syntezie 2,3-dipodstawionych benzo[b]furanów. Wykorzystano go również w syntezie dendrymeru Si[CH2CH2Si(Me)2-2,4-(MeO)2-C6H3]4.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective lithiation and crystal structures of G1-carbosilane dendrimers with dimethoxybenzene functionalities.
Harder S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689(7), 1095-1101 (2004)
Dawei Yue et al.
The Journal of organic chemistry, 70(25), 10292-10296 (2005-12-06)
[reaction: see text] 2,3-Disubstituted benzo[b]furans are readily prepared under very mild reaction conditions by the palladium/copper-catalyzed cross-coupling of various o-iodoanisoles and terminal alkynes, followed by electrophilic cyclization with I2, PhSeCl, or p-O2NC6H4SCl. Aryl- and vinylic-substituted alkynes undergo electrophilic cyclization in