Merck
242950
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Beilstein:
2206155
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Bromo-N,N-dimethylaniline was used as an internal standard in the determination of iodine present as iodide (as in pharmaceuticals), iodate (as in iodized table salt) and covalently bound to organic compounds (as in milk and vegetables).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Paramita Das et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 33-39 (2004-02-06)
A rapid sequence of oxidation and iodination using 2-iodosobenzoate as an oxidizing agent and N,N-dimethylaniline as an iodine scavenger at pH 6.4, when 4-iodo-N,N-dimethylaniline is formed, has been used for the determination of iodide by GC-MS. Solid phase microextraction (SPME)
Jisheng Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(21), 9847-9859 (2015-05-06)
Utilization of dioxygen as the terminal oxidant at ambient temperature is always a challenge in redox chemistry, because it is hard to oxidize a stable redox metal ion like iron(III) to its high oxidation state to initialize the catalytic cycle.