Merck
192376
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dimethylaniline
98%
Synonim(y):
4-Bromo-2,6-xylidine
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(CH3)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Beilstein:
1936300
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
48-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)cc(C)c1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
Klucz InChI
QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Bromo-2,6-dimethylaniline has been used in the preparation of:
  • 4-bromo-N-(1-(6-(1-isopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)pyridin-2-yl)ethylidene)-2,6-dimethylbenzenamine
  • N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-5-trimethylammoniumsalicylaldimine chloride
  • ethynyl-functionalized persistent perylene diimide-multichromophore
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Energy and electron transfer in ethynylene bridged perylene diimide multichromophores.
Flors C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(12), 395-404 (2007)
2-(1-Isopropyl-2-benzimidazolyl)-6-(1-aryliminoethyl) pyridyl transition metal (Fe, Co, and Ni) dichlorides: syntheses, characterizations and their catalytic behaviors toward ethylene reactivity.
Chen Y, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(10), 1829-1840 (2008)
Joseph B Binder et al.
Advanced synthesis & catalysis, 349(3), 395-404 (2007-02-02)
Tuning the electronic and steric environment of olefin metathesis catalysts with specialized ligands can adapt them to broader applications, including metathesis in aqueous solvents. Bidentate salicylaldimine ligands are known to stabilize ruthenium alkylidene complexes, as well as allow ring-closing metathesis