Kluczowe dokumenty
143995
Propargyl chloride
98%
Synonim(y):
3-Chloro-1-propyne
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
ethyl acetate: miscible
ethylene glycol: miscible
water: insoluble
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCC#C
InChI
1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
Klucz InChI
LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?