Kluczowe dokumenty
530409
Propargyl bromide solution
80 wt. % in xylene
Synonim(y):
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Polecane produkty
stężenie
80 wt. % in xylene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494
bp
97 °C
gęstość
1.34 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
Klucz InChI
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
45.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7.22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?