Merck
A29585
Sigma-Aldrich
Allyl bromide
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Synonim(y):
3-Bromo-1-propene
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.98
Beilstein:
605308
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.2 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
554 °F
zawiera
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
granice wybuchowości
7.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
gęstość
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Klucz InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Allyl bromide can be used as a reagent to prepare:
  • Allyl ketones by Barbier-type allylation of various nitriles in the presence of Lewis acid.
  • Homoallylic alcohols by reacting with aldehydes or ketones using zinc dust as a catalyst.
  • 1,5-hexadiene by reductive C-C bond coupling using silver hydride cluster.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facile and efficient synthesis of homoallylic alcohols using allyl bromide and commercial zinc dust
Ranu BC, et al.
Tetrahedron Letters, 36(27), 4885-4888 (1995)
Synthesis of allyl ketone via Lewis acid promoted Barbier-type reaction
Lee Adam S-Y and Lin L-S
Tetrahedron Letters, 41(45), 8803-8806 (2000)
Jing-Mei Huang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (26)(26), 3943-3945 (2009-08-08)
An efficient electrosynthesis of homoallylic alcohols from allylic bromides and aldehydes in aqueous ammonia is achieved in an undivided cell fitted with a pair of zinc electrodes.
Xiaoyu Yan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(41), 7801-7803 (2010-09-22)
Reaction of alkynylzirconates with allyl bromides afforded β-allyl-zirconacyclopentadienes with high selectivity in unique reaction site.
José C González-Gómez et al.
The Journal of organic chemistry, 75(18), 6308-6311 (2010-08-21)
The combination of an aldehyde, an allylic bromide, and tert-butanesulfinamide in the presence of indium metal and titanium tetraethoxide allows straightforward access to homoallylamine derivatives in high yields and stereoselectivities. Moreover, the synthetic utility of the enantioenriched homoallylamine derived from