Merck
264032
Sigma-Aldrich
Indium
powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Indium element
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141719
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
8.37 μΩ-cm
wielkość cząstki
−100 mesh
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ind, rzadki i stabilny pierwiastek, wykazuje wyjątkowe właściwości, takie jak wysoka przewodność cieplna i elektryczna. Znajduje zastosowanie w różnych stopach, produkcji baterii i syntezie tlenku indowo-cynowego, niezbędnego do przezroczystych elektrod w wyświetlaczach LCD i ekranach dotykowych. Dodatkowo, ind jest wykorzystywany w produkcji ogniw słonecznych, diod LED i innych urządzeń optoelektronicznych.
Zastosowanie
  • Półprzewodniki zawierające ind: Omawia rolę indu w technologii półprzewodników, istotną zarówno dla środowiska akademickiego, jak i nauki o materiałach, koncentrując się na jego zastosowaniu w tlenku indowo-cynowym i innych związkach indu (Schwarz-Schampera, 2014).
  • Odzyskiwanie indu z wyświetlaczy ciekłokrystalicznych: W tym artykule przedstawiono metody odzyskiwania indu ze zużytej elektroniki, obszaru o dużym znaczeniu dla zrównoważonej chemii i materiałoznawstwa (Rocchetti et al., 2016).
  • Utlenianie i specjacja powierzchniowa indu i tlenków indu wystawionych na działanie utleniaczy atmosferycznych: Bada właściwości chemiczne i reakcje indu na różnych stopniach utlenienia, istotne dla chemii środowiska i materiałów (Detweiler et al., 2016).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A facile synthesis of 7-amino-3-desacetoxycephalosporanic acid derivatives by indium-mediated reduction of 3-iodomethylcephems in aqueous media.
Chae H, et al.
Tetrahedron Letters, 41(20), 3899-3901 (2000)
Ching-Hwa Ho et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(6), 2269-2277 (2013-03-05)
The surface formation oxide assists of visible to ultraviolet photoelectric conversion in α-In2Se3 hexagonal microplates has been explored. Hexagonal α-In2Se3 microplates with the sizes of 10s to 100s of micrometers were synthesized and prepared by the chemical vapor transport method
Juan Zhou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2237-2239 (2013-02-12)
A reduced graphene oxide (RGO)-ZnIn(2)S(4) nanosheet composite was successfully synthesized via an in situ controlled growth process. The as-obtained RGO-ZnIn(2)S(4) composite showed excellent visible light H(2) production activity in the absence of noble metal cocatalysts.
Annick Bay et al.
Optics express, 21 Suppl 1, A179-A189 (2013-02-15)
In this paper the design, fabrication and characterization of a bioinspired overlayer deposited on a GaN LED is described. The purpose of this overlayer is to improve light extraction into air from the diode's high refractive-index active material. The layer
Vahid A Akhavan et al.
ChemSusChem, 6(3), 481-486 (2013-02-13)
Thin-film photovoltaic devices (PVs) were prepared by selenization using oleylamine-capped Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) nanocrystals sintered at a high temperature (>500 °C) under Se vapor. The device performance varied significantly with [Ga]/[In+Ga] content in the nanocrystals. The highest power conversion efficiency (PCE) observed
Produkty
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Chemia ciała stałego i materiałów wywarła ogromny wpływ i odnotowała wzrost w ostatnich latach, szczególnie w przypadku materiałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich.