Merck
213438
Sigma-Aldrich
Potassium triethylborohydride solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Potassium hydrotriethylborate, Potassium triethylhydridoborate
About This Item
Wzór liniowy:
KB(C2H5)3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[K+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.K/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
MFRDRDKPANBWOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reducing agent for synthesis of PtNi intermetallic nanoparticle catalysts with electrocatalytic activity
  • Reducing agent for preparation of vanadium nanoparticles (~7 nm) stabilized on activated carbon
Reagent for:
  • Preparation of lithium, sodium, and potassium boron monohydride complexes with tetramethylethylenediamine and pentamethyldiethylenetriamine
  • Dehydrogenation reactions
  • Tandem nucleophilic addition/C-C bond cleaving fragmentation reactions with cyclic vinylogous acyl triflates
  • Preparation of coordinatively unsaturated pseudotetrahedral iron(II) precursors as precatalysts for the room-temperature hydrogenation of unsaturated hydrocarbons
  • Substitution reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)